Toallitas para aplicaciones generales, WYPALL * X80, codificadas por colores
Proveedor: KIMBERLY CLARK
7565 7566 7567 7568
115-1550EA 299 EUR
115-1550 115-1551 115-1552 115-1553
Toallitas para aplicaciones generales, WYPALL * X80, codificadas por colores
Toallitas Paños de limpieza reutilizables Paños para aplicaciones generales
Las toallitas WYPALL* X80 están fabricadas de material HYDROKNIT* resistente y duradero y, por tanto, es ideal para tareas pesadas como la limpieza de grasa, aceite y limpieza de la peor suciedad.
  • Alta absorción combinado con una alta resistencia al desgarro
  • Se puede usar con agua o solventes, solo hay que aclarar y reusar