Sodio hidróxido 0.25 mol/l (0.25 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
31956.296EA 33.5 EUR
31956.296 31956.410
Sodio hidróxido 0.25 mol/l (0.25 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: >105 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.2495 - 0.2505 mol/l
NIST trazable Confirmado