Sodio hidróxido 0.2 mol/l (0.2 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
|
Atención
|
MC309338.1000
MC309338.6010
PRLSMC309338.1000EA
0
EUR
PRLSMC309338.1000
PRLSMC309338.6010
Sodio hidróxido 0.2 mol/l (0.2 N) en solución acuosa
Sodio hidróxido
Formula:
NaOH Pto. Ebullición: ∼105 °C (1013 hPa) Densidad: 1,02 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003548 Núm. CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,III |