Sodio hidróxido 0.5 mol/l (0.5 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
|
Atención
|
MC305457.0500
MC305457.1000
MC305457.5000
MC305457.6010
MC305457.9010
MC305457.9020
MC305457.5010
PRLSMC305457.0500EA
0
EUR
PRLSMC305457.0500
PRLSMC305457.1000
PRLSMC305457.5000
PRLSMC305457.6010
PRLSMC305457.9010
PRLSMC305457.9020
PRLSMC305457.5010
Sodio hidróxido 0.5 mol/l (0.5 N) en solución acuosa
Sodio hidróxido
Formula:
NaOH Pto. Ebullición: ∼105 °C (1013 hPa) Densidad: 1,02 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003548 Núm. CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...