Sodio hidróxido 0.5 mol/l (0.5 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Caustic soda
31951.290EA 33.8 EUR
31951.290 31951.370 31951.404
Sodio hidróxido 0.5 mol/l (0.5 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. solución volumétrica
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: >105 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
NIST trazable Confirmado
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l