Sodio hidróxido standard solution 1 N in water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
124260010 124260050 124260250
ACRO124260010EA 64.5 EUR
ACRO124260010 ACRO124260050 ACRO124260250
Sodio hidróxido standard solution 1 N in water
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Densidad: 1,04 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.998 to 1.002 N (20°C)