Sodio hidróxido 1 mol/l (1 N) en solución acuosa, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
7097.1000EA 33.86 EUR
7097.1000 7097.9020 7097.9010
Sodio hidróxido 1 mol/l (1 N) en solución acuosa, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Densidad: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 3266
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (mol/l) 0.997 - 1.003
Trace Impurities (in ppm)
Chloride (Cl) max. 5
Iron (Fe) max. 0.5
Heavy Metals (as Pb) max. 1