Sodio hidróxido 1 mol/l (1 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Peligro
MC302336.0500 MC302336.1000 MC302336.5000 MC302336.6010 MC302336.9010 MC302336.9020
PRLSMC302336.0500EA 0 EUR
PRLSMC302336.0500 PRLSMC302336.1000 PRLSMC302336.5000 PRLSMC302336.6010 PRLSMC302336.9010 PRLSMC302336.9020
Sodio hidróxido 1 mol/l (1 N) en solución acuosa
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Densidad: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 3266
ADR: 8,III