Sodio hidróxido 1 mol/l (1 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., Reag. USP, NF solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
31627.368EA 131 EUR
31627.368 31627.404 31627.290
Sodio hidróxido 1 mol/l (1 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., Reag. USP, NF solución volumétrica
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Densidad: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
Conforme a BDH 19139 Passes test
Conforms to Reag. USP-NF Passes test
Conforms to BDH 19139 Passes test