Sodio hidróxido 2 mol/l (2 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Peligro
MC302335.1000 MC302335.5000 MC302335.6010 MC302335.9010 MC302335.9020 MC302335.0500
PRLSMC302335.1000EA 0 EUR
PRLSMC302335.1000 PRLSMC302335.5000 PRLSMC302335.6010 PRLSMC302335.9010 PRLSMC302335.9020 PRLSMC302335.0500 PRLSMC302335.5010
Sodio hidróxido 2 mol/l (2 N) en solución acuosa
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 109 °C (1013 hPa)
Densidad: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II