Sodio hidróxido 2 mol/l (2 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Caustic soda
98108.290EA 44.7 EUR
98108.290 98108.360 98108.400
Sodio hidróxido 2 mol/l (2 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 109 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,078 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Order Now
Resultados test especificaciones
NIST trazable Confirmado
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 1.996 - 2.004 mol/l