Tapones para juntas esmeriladas cónicas
Proveedor: Brand
144515 144520 144525 144530 144535 144540 144545
BRND144515EA 11.5 EUR
BRND144515 BRND144520 BRND144525 BRND144530 BRND144535 BRND144540 BRND144545
Tapones para juntas esmeriladas cónicas
Tapones Tapones de Vidrio
Boro 3.3.
  • Solid or semi-hollow design, with octagonal handle
Certificaciones: DIN 12252