Sodio hidróxido 5 mol/l (5 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
31624.290EA 81.3 EUR
31624.290 31624.320
Sodio hidróxido 5 mol/l (5 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 109 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,186 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 4.99 - 5.01 mol/l