Sodio tiosulfato standardised solution 0.01 N en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Tiosulfato de sodio
35643.K2
35643.M4
35643.K2EA
38.4
EUR
35643.K2
35643.M4
Sodio tiosulfato standardised solution 0.01 N en solución acuosa
Sodio tiosulfato
CAS No.: 7772-98-7
Molecular Formula: Na2O3S2
Formula Weight: 158.10
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003499
Formula:
Na₂S₂O₃ MW: 158.11 g/mol Pto. Ebullición: 100 Pto. de fusión: 48 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003499 Núm. CAS: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 Índice Merck: 12,08844 |