Sodio tiosulfato 0.01 mol/l (0.01 N) en solución acuosa

Proveedor: PROLABO CMP

MC309337.0100 MC309337.0500 MC309337.5000
PRLSMC309337.0100EA 0 EUR
PRLSMC309337.0100 PRLSMC309337.0500 PRLSMC309337.5000
Sodio tiosulfato 0.01 mol/l (0.01 N) en solución acuosa
Sodio tiosulfato
Formula: Na₂S₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003499
Núm. CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR