Sodio tiosulfato 0.02 mol/l (0.02 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
MC240327.1000 MC240327.5000
PRLSMC240327.1000EA 0 EUR
PRLSMC240327.1000 PRLSMC240327.5000
Sodio tiosulfato 0.02 mol/l (0.02 N) en solución acuosa
Sodio tiosulfato
Formula: Na₂S₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003499
Núm. CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5