Sodio tiosulfato standardised solution 0.1 N en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
35645.K2
35645.M4
35645.K2EA
40.4
EUR
35645.K2
35645.M4
Sodio tiosulfato standardised solution 0.1 N en solución acuosa
Sodio tiosulfato
CAS No.: 7772-98-7
Molecular Formula: Na2O3S2
Formula Weight: 158.10
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003499
Formula:
Na₂S₂O₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003499 Núm. CAS: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 |