Sodio tiosulfato 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Sinónimos:
Tiosulfato de sodio
MC302331.2000
MC302331.5000
MC302331.9020
MC302331.6010
PRLSMC302331.2000EA
0
EUR
PRLSMC302331.2000
PRLSMC302331.5000
PRLSMC302331.9020
PRLSMC302331.6010
Sodio tiosulfato 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa
Sodio tiosulfato
Formula:
Na₂S₂O₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003499 Núm. CAS: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...