Sodio tiosulfato 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Tiosulfato de sodio
31553.294EA 35.9 EUR
31553.294 31553.363 31553.408
Sodio tiosulfato 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Sodio tiosulfato
Formula: Na₂S₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003499
Núm. CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST trazable Confirmado