Sodio tiosulfato 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa solución volumétrica
Proveedor: REAGECON
Sinónimos: Tiosulfato de sodio
T20105 T20101
REGET20105EA 88.2 EUR
REGET20105 REGET20101
Sodio tiosulfato 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa solución volumétrica
Sodio tiosulfato
Formula: Na₂S₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003499
Núm. CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5