Sodio tiosulfato 0.2 M Na2S2O3 (0.2N) solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
35233-1L 35233-6X1L
35233-1LEA 146 EUR
35233-1L 35233-6X1L
Sodio tiosulfato 0.2 M Na2S2O3 (0.2N) solución volumétrica, Fluka™
Sodio tiosulfato
Formula: Na₂S₂O₃
Pto. Ebullición: 100 °C
Densidad: 1,01 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003499
Núm. CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.998 - 1.002