Sodio tiosulfato 0.2 mol/l (0.2 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Sinónimos: Tiosulfato de sodio
MC302332.0500
PRLSMC302332.0500EA 0 EUR
PRLSMC302332.0500 302332.1000
Sodio tiosulfato 0.2 mol/l (0.2 N) en solución acuosa
Sodio tiosulfato
Formula: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Pto. Ebullición: 100
Pto. de fusión: 48
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003499
Núm. CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Índice Merck: 12,08844