Sodio tiosulfato 0.2 mol/l (0.2 N) en solución acuosa
Proveedor: VWR Collection
VWRS5722.2500EA 0 EUR
VWRS5722.2500 VWRS5722.5000
Sodio tiosulfato 0.2 mol/l (0.2 N) en solución acuosa
Sodio tiosulfato
Formula: Na₂S₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003499
Núm. CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5