Sodio tiosulfato 0.5 mol/l (0.5 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Sinónimos: Tiosulfato de sodio
MC302333.0500 MC302333.1000
PRLSMC302333.0500EA 0 EUR
PRLSMC302333.0500 PRLSMC302333.1000
Sodio tiosulfato 0.5 mol/l (0.5 N) en solución acuosa
Sodio tiosulfato
Formula: Na₂S₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003499
Núm. CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5