Sodio tiosulfato concentrate for dilution to 0.1 N en solución acuosa, Acculute™ standard volumetric solution
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Tiosulfato de sodio
88628.LQ
88628.LS
88628.LQEA
82.6
EUR
88628.LQ
88628.LS
Sodio tiosulfato concentrate for dilution to 0.1 N en solución acuosa, Acculute™ standard volumetric solution
Sodio tiosulfato
CAS No.: 7772-98-7
Molecular Formula: Na2O3S2
Formula Weight: 158.10
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003499
Formula:
Na₂S₂O₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003499 Núm. CAS: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 |