Sodio tiosulfato 1 M Na2S2O3 (1N) solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Tiosulfato de sodio
35244-1L 35244-6X1L
35244-1LEA 56.5 EUR
35244-1L 35244-6X1L
Sodio tiosulfato 1 M Na2S2O3 (1N) solución volumétrica, Fluka™
Sodio tiosulfato
Formula: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Pto. Ebullición: 100 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 48
Densidad: 1.120 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003499
Núm. CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Índice Merck: 12,08844
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.999 - 1.001