Sodio tiosulfato 1 mol/l (1 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Sinónimos: Tiosulfato de sodio
MC309971.6010 MC309971.9010
PRLSMC309971.6010EA 0 EUR
PRLSMC309971.6010 PRLSMC309971.9010 PRLSMC309971.260
Sodio tiosulfato 1 mol/l (1 N) en solución acuosa
Sodio tiosulfato
Formula: Na₂S₂O₃
MW: 158,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003499
Núm. CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5