Ácido sulfúrico 0.005 mol/l (0.01 N) en solución acuosa
Proveedor: VWR Chemicals
MC311267.2000 MC311267.9010 MC311267.5000
311267.1000EA 0 EUR
311267.1000 PRLSMC311267.2000 PRLSMC311267.9010 PRLSMC311267.5000
Ácido sulfúrico 0.005 mol/l (0.01 N) en solución acuosa
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II