Ácido sulfúrico 0.02 mol/l (0.04 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
30146.291EA 34.1 EUR
30146.291 30146.400
Ácido sulfúrico 0.02 mol/l (0.04 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
Densidad: 1,004 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Título (20°C;exactitud valor real 0,2 %) 0.01996 - 0.02004 mol/l
NIST trazable Confirmado