Ácido sulfúrico standard solution 0.05 mol/l (0.1 N) in water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
124230010 124230025
ACRO124230010EA 55.8 EUR
ACRO124230010 ACRO124230025
Ácido sulfúrico standard solution 0.05 mol/l (0.1 N) in water
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
Densidad: 1,005 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.0998 to 0.1002 N (20°C)
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Residue after evaporation ≤0.001 %