Ácido sulfúrico 0.05 M H2SO4 (0.1N) en solución acuosa Reag. Ph. Eur. solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
35358-1L 35358-10L-VP 35358-5L-VP 35358-6X1L
35358-1LEA 35.7 EUR
35358-1L 35358-10L-VP 35358-5L-VP 35358-6X1L
Ácido sulfúrico 0.05 M H2SO4 (0.1N) en solución acuosa Reag. Ph. Eur. solución volumétrica, Fluka™
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
Pto. Ebullición: 100 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1,010 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 203-755-4
UN: 3264
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective