Ácido sulfúrico 0.05 mol/l (0.1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Proveedor: VWR Chemicals
30150.295EA 20.7 EUR
30150.295 30150.375 30150.320 30150.400
Ácido sulfúrico 0.05 mol/l (0.1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Pto. Ebullición: 330
Pto. de fusión: 10.38
Densidad: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST traceable Confirmed