(R)-(-)-Epiclorohidrina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
349010010 349010050 349010250
ACRO349010010EA 66 EUR
ACRO349010010 ACRO349010050 ACRO349010250
(R)-(-)-Epiclorohidrina 99%
(R)-(-)-Epiclorohidrina
Formula: ClCH₂CH(O)CH₂
Pto. Ebullición: 114 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –48 °C
Densidad: 1,183 g/cm³
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077759
Núm. CAS: 51594-55-9
EINECS: 424-280-2
UN: 2023
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -34° to -39° (20°C, 589 nm) (c=1, MeOH)