(R)-(-)-Epiclorohidrina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (R)-(-)-3-Cloro-1,2-epoxipropano, (R)-(-)-1-Cloro-2,3-epoxipropano
L14198.03 L14198.14 L14198.06
L14198.03EA 60.8 EUR
L14198.03 L14198.14 L14198.06
(R)-(-)-Epiclorohidrina ≥98%
(R)-(-)-Epiclorohidrina
Purity: 98+% CAS No.: 51594-55-9 Molecular Formula: C3H5ClO Formula Weight: 92.53 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 32°(90°F) Refractive Index: 1.4380 Boiling Point: 116-117° Beilstein Reference: 1420785 Optical Rotation: -35° (c=1 in methanol) UN No.: 2023 MDL No.: MFCD00077759
Formula: ClCH₂CH(O)CH₂
MW: 92,52 g/mol
Pto. Ebullición: 116…117 °C
Pto. de fusión: –48 °C
Densidad: 1,180
Pto. de inflamación: 32 °C (90 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00077759
Núm. CAS: 51594-55-9
EINECS: 424-280-2
UN: 2023
ADR: 6.1,II