Ácido sulfúrico 0.1 mol/l (0.2 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
30145.297EA 37.1 EUR
30145.297 30145.402
Ácido sulfúrico 0.1 mol/l (0.2 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Pto. Ebullición: 330
Pto. de fusión: 10.38
Densidad: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Título (20°C;exactitud valor real 0,2 %) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST trazable Confirmado