(S)-(+)-Epiclorohidrina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L14298.03
L14298.06
L14298.14
L14298.03EA
62.2
EUR
L14298.03
L14298.06
L14298.14
(S)-(+)-Epiclorohidrina ≥98%
(S)-(+)-Epiclorohidrina
Purity: 98+%
CAS No.: 67843-74-7
Molecular Formula: C3H5ClO
Formula Weight: 92.53
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 32°(90°F)
Refractive Index: 1.4380
Boiling Point: 116-117°
Beilstein Reference: 1420784
Optical Rotation: +35° (c=1 in methanol)
UN No.: 2023
MDL No.: MFCD00077760
Formula:
ClCH₂CH(O)CH₂ Pto. Ebullición: 116…117 °C Pto. de fusión: –48 °C Densidad: 1,180 Pto. de inflamación: 32 °C (90 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00077760 Núm. CAS: 67843-74-7 UN: 2023 ADR: 6.1,II |