Ácido sulfúrico standardised solution 0.5 N en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
35653.K2 35653.M4
35653.K2EA 36.8 EUR
35653.K2 35653.M4
Ácido sulfúrico standardised solution 0.5 N en solución acuosa
Ácido sulfúrico
Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 2796 MDL No.: MFCD00064589
Formula: H₂SO₄
Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8,III