Ácido sulfúrico 0.25 mol/l (0.5 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
|
Atención
|
30143.291EA
36.7
EUR
30143.291
30143.405
Ácido sulfúrico 0.25 mol/l (0.5 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Ácido sulfúrico
Formula:
H₂SO₄ Densidad: 1,02 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064589 Núm. CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 3264 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Título (20°C;exactitud valor real 0,2 %) | 0.2495 - 0.2505 mol/l |
NIST trazable | Confirmado |