Ácido sulfúrico standard solution 0.5 mol/l (1 N) in water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
124240010 124240025
ACRO124240010EA 57.7 EUR
ACRO124240010 ACRO124240025
Ácido sulfúrico standard solution 0.5 mol/l (1 N) in water
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Pto. Ebullición: 330
Pto. de fusión: 10.38
Densidad: 1.01 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.998 to 1.002 N (20°C)