Ácido sulfúrico standardised solution 1.0 N en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
35655.K2 35655.M4
35655.K2EA 35.2 EUR
35655.K2 35655.M4
Ácido sulfúrico standardised solution 1.0 N en solución acuosa
Ácido sulfúrico
Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00064589
Formula: H₂SO₄
Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8,III