Ácido sulfúrico 0.5 mol/l (1 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
30144.294EA 23.2 EUR
30144.294 30144.328 30144.363 30144.408
Ácido sulfúrico 0.5 mol/l (1 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Pto. Ebullición: 330
Pto. de fusión: 10.38
Densidad: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
NIST trazable Confirmado
Título (20°C;exactitud valor real 0,2 %) 0.499 - 0.501 mol/l