Ácido sulfúrico 1 mol/l (2 N) en solución acuosa

Proveedor: PROLABO CMP
Atención

MC306769.1000 MC306769.2000 MC306769.5000 MC306769.6010 MC306769.9010
PRLSMC306769.1000EA 0 EUR
PRLSMC306769.1000 PRLSMC306769.2000 PRLSMC306769.5000 PRLSMC306769.6010 PRLSMC306769.9010
Ácido sulfúrico 1 mol/l (2 N) en solución acuosa
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR