(S)-(+)-sec-Butilamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(S)-(+)-2-Aminobutane, (S)-(+)-2-Butylamine
L10069.03
L10069.06
L10069.MD
L10069.03EA
186
EUR
L10069.03
L10069.06
L10069.MD
(S)-(+)-sec-Butilamina 98%
(S)-(+)-sec-Butilamina
Purity: 98%
CAS No.: 513-49-5
Molecular Formula: C4H11N
Formula Weight: 73.14
Flash Point: -19°(-2°F)
Refractive Index: 1.3930
Odour: Amine-like
pH: 12.5
Boiling Point: 63°
Beilstein Reference: 1718760
Merck Reference: 14,1544
Optical Rotation: +7.5° (neat)
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00064417
Formula:
C₄H₁₁N MW: 73,14 g/mol Pto. Ebullición: 63 °C Pto. de fusión: –104 °C Densidad: 0,722 Pto. de inflamación: –19 °C (–2 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064417 Núm. CAS: 513-49-5 EINECS: 208-164-7 UN: 2733 ADR: 3,II Índice Merck: 14,1544 |