Ácido sulfúrico 1 mol/l (2 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
30149.291EA 47 EUR
30149.291 30149.325 30149.371
Ácido sulfúrico 1 mol/l (2 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8,III