(+)-Bornán-2-ona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
227841000 227845000
ACRO227841000EA 90.6 EUR
ACRO227841000 ACRO227845000
(+)-Bornán-2-ona 97%
(+)-Bornán-2-ona
Formula: C₁₀H₁₆O
Pto. Ebullición: 408 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 176…180 °C
Densidad: 0,992 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064149
Núm. CAS: 464-49-3
EINECS: 207-355-2
UN: 2717
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,01739
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 179 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +41° to +44° (20 °C, 589 nm) (c=10, alcohol)