(+)-Bornán-2-ona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(1R)-(+)-1,7,7-Trimetil-2-norbornánona, (R)-(+)-1,7,7-Trimetil-2-norbornánona, (1R,4R)-(+)-1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1]-2-heptanona, (1R,4R)-(+)-1,7,7-Trimetil-2-norbornánona, (R)-(+)-1,7,7-Trimetilbiciclo(2.2.1)-2-heptanona, (R)-(+)-1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1]-2-heptanona, (1R)-(+)-1,7,7-Trimetilbiciclo(2.2.1)-2-heptanona, (1R,4R)-(+)-1,7,7-Trimetilbiciclo(2.2.1)-2-heptanona, (1R)-(+)-1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1]-2-heptanona
Purity: 98%
CAS No.: 464-49-3
Molecular Formula: C10H16O
Formula Weight: 152.24
Flash Point: 65°(149°F)
Odour: Camphor-like
Boiling Point: 204°
Beilstein Reference: 2042745
Merck Reference: 14,1732
Optical Rotation: +43° (c=10 in ethanol)
UN No.: 2717
MDL No.: MFCD00064149
Formula:
C₁₀H₁₆O MW: 152,24 g/mol Pto. Ebullición: 204 °C Pto. de fusión: 175…180 °C Densidad: 0,990 Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064149 Núm. CAS: 464-49-3 EINECS: 207-355-2 UN: 2717 ADR: 4.1,III Índice Merck: 14,1732 |