Ácido sulfúrico 2 mol/l (4 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Peligro
MC305259.0100 MC305259.0500 MC305259.2000 MC305259.5020 MC305259.6010
PRLSMC305259.0100EA 0 EUR
PRLSMC305259.0100 PRLSMC305259.0500 PRLSMC305259.2000 PRLSMC305259.5020 PRLSMC305259.6010
Ácido sulfúrico 2 mol/l (4 N) en solución acuosa
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
Densidad: 1,146 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II