(1R,4S)-(-)-1,3,3-Trimetilbiciclo[2.2.1]-2-heptanona 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (1R)-(-)-Fenchone
188110500 188112500
ACRO188110500EA 42 EUR
ACRO188110500 ACRO188112500
(1R,4S)-(-)-1,3,3-Trimetilbiciclo[2.2.1]-2-heptanona 98+%
(1R,4S)-(-)-1,3,3-Trimetilbiciclo[2.2.1]-2-heptanona
Formula: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Pto. Ebullición: 192 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 5 °C
Densidad: 0,94 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 52 °C
Número MDL: MFCD00151104
Núm. CAS: 7787-20-4
EINECS: 232-107-5
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation -47.5° to -53.5° (20°C, 589 nm) (neat)