(1R,4S)-(-)-1,3,3-Trimetilbiciclo[2.2.1]-2-heptanona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
Sinónimos:
(1R)-(-)-Fenchone
L15151.18
L15151.30
L15151.18EA
35.5
EUR
L15151.18
L15151.30
(1R,4S)-(-)-1,3,3-Trimetilbiciclo[2.2.1]-2-heptanona ≥98%
(1R,4S)-(-)-1,3,3-Trimetilbiciclo[2.2.1]-2-heptanona
Purity: 98+%
CAS No.: 7787-20-4
Molecular Formula: C10H16O
Formula Weight: 152.24
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4630
Melting Point: 3-5°
Boiling Point: 192-194°
Beilstein Reference: 2042710
Optical Rotation: -52° (neat)
MDL No.: MFCD00151104
Formula:
C₁₀H₁₆O MW: 152,24 g/mol Pto. Ebullición: 192…194 °C Pto. de fusión: 3…5 °C Densidad: 0,945 Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151104 Núm. CAS: 7787-20-4 EINECS: 232-107-5 UN: 2717 ADR: 4.1,III |