(1S,4R)-(+)-1,3,3-Trimetilbiciclo[2.2.1]-2-heptanona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
366290250 366291000
ACRO366290250EA 46.4 EUR
ACRO366290250 ACRO366291000
(1S,4R)-(+)-1,3,3-Trimetilbiciclo[2.2.1]-2-heptanona 97%
(1S,4R)-(+)-1,3,3-Trimetilbiciclo[2.2.1]-2-heptanona
Formula: C₁₀H₁₆O
Pto. Ebullición: 63…65 °C (13 mmHg)
Pto. de fusión: 5…7 °C
Densidad: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070689
Núm. CAS: 4695-62-9
EINECS: 225-160-0
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,03995
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +55° to +63° (20°C, 589 nm) (neat)